Print…
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 98-102% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
0330-2.5KGEA 190 EUR
0330-2.5KG 0330-500G
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 98-102% ACS
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Fórmula: CuSO₄·5H₂O
Peso Molecular: 249.69 g/mol
Densidade: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149681
Número CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
ALCANCE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Encomendar
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Nickel ≤0.005%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002%
Potassium ≤0.01%
Purity 98% – 102%
Sodium ≤0.02%