Sulfato de cobre (II) pentahidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11262.0B
A11262.0G
A11262.0I
A11262.0BEA
48.9
EUR
A11262.0B
A11262.0G
A11262.0I
Sulfato de cobre (II) pentahidratado ≥99%
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Purity: 99%
CAS No.: 7758-99-8
Molecular Formula: CuSO4.5H2O
Formula Weight: 249.68 (159.60anhy)
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2653
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149681
Fórmula:
CuSO₄·5H₂O Densidade: 2,270 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149681 Número CAS: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III ALCANCE: 01-2119520566-40 Merck Index: 14,2653 |