Print…
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 98.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
14178.36 14178.A3
14178.36EA 63.9 EUR
14178.36 14178.A3
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 98.0-102.0% ACS
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7758-99-8 Molecular Formula: CuSO4.5H2O Formula Weight: 249.68 (159.60anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.270 Appearance: Blue Odour: Odourless pH: 4 Solubility: Soluble in water, methanol, glycerol. Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149681
Fórmula: CuSO₄·5H₂O
Densidade: 2,270
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149681
Número CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
ALCANCE: 01-2119520566-40
Merck Index: 14,2653