Print…
Copper(II) sulphate hydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cupric sulphate hydrate
10701.14 10701.22
10701.14EA 129 EUR
10701.14 10701.22
Copper(II) sulphate hydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Copper(II) sulphate hydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 23254-43-5 Molecular Formula: CuSO4.xH2O Formula Weight: 159.60(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless pH: 4 Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149682
Fórmula: CuO₄S·H₂O
Peso Molecular: 177,62
Densidade: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149682
Número CAS: 23254-43-5
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
ALCANCE: 01-2119520566-40
Merck Index: 14,2653