Sulfato de cobre (II) pentahidratado 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
423610030
423615000
423610100
ACRO423610030EA
232
EUR
ACRO423610030
ACRO423615000
ACRO423610100
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 98+% ACS
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Fórmula:
CuSO₄·5H₂O Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição) Densidade: 2,284 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149681 Número CAS: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III ALCANCE: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Appearance | Blue Crystals |
Titration Iodometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Nickel (Ni) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.002 % |