Print…
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 98%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
197730010 197730050 197730250
ACRO197730010EA 45.4 EUR
ACRO197730010 ACRO197730050 ACRO197730250
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 98%, extra_pure
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Fórmula: CuSO₄·5H₂O
Peso Molecular: 249.69 g/mol
Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149681
Número CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
ALCANCE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Encomendar
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤125 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm