Print…
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
197720010 197722500 197720050
ACRO197720010EA 57.7 EUR
ACRO197720010 ACRO197722500 ACRO197720050
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 99+% para análise
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Fórmula: CuSO₄·5H₂O
Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição)
Densidade: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149681
Número CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Encomendar
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %