Print…
Nitrato de Cobre (II) trihidratado 99-104%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
61194-100G 61194-500G
61194-100GEA 52.82 EUR
61194-100G 61194-500G
Nitrato de Cobre (II) trihidratado 99-104%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Nitrato de Cobre (II) trihidratado
Fórmula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Peso Molecular: 241.6 g/mol
Ponto de Fusão: >114 °C (decomposição)
Densidade: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149671
Número CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,02671
Encomendar
Assay 99.0 - 104.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm