Print…
Copper (II) nitrate hemipentahydrate ≥97%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
23121.297EA 74.9 EUR
23121.297 23121.366
Copper (II) nitrate hemipentahydrate ≥97%, TECHNICAL
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Fórmula: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Ponto de Fusão: 114 °C
Densidade: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD02253001
Número CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Encomendar
Assay Min. 97 %