Print…
Nitrato de Cobre (II) trihidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02753.0250 1.02753.1000 1.02753.9025
1.02753.0250EA 54.5 EUR
1.02753.0250 1.02753.1000 1.02753.9025
Nitrato de Cobre (II) trihidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Nitrato de Cobre (II) trihidratado
Fórmula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Peso Molecular: 241.6 g/mol
Ponto de Fusão: 114
Densidade: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149671
Número CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671
Encomendar
Solubility 2670 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 241.60 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer