Print…
Nitrato de Cobre (II) trihidratado 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
207681000 207685000 207680025
ACRO207681000EA 29.9 EUR
ACRO207681000 ACRO207685000 ACRO207680025
Nitrato de Cobre (II) trihidratado 99% para análise
Nitrato de Cobre (II) trihidratado
Fórmula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Peso Molecular: 241.6 g/mol
Ponto de Fusão: 114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149671
Número CAS: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671
Encomendar
Appearance Blue Powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric 98.5 to 104.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm