Print…
Copper (II) nitrate hemipentahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
467855-250G 467855-50G
SIAL467855-250GEA 593 EUR
SIAL467855-250G SIAL467855-50G
Copper (II) nitrate hemipentahydrate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Fórmula: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Peso Molecular: 232.59 g/mol
Ponto de Fusão: 255
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD02253001
Número CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II