Copper (II) nitrate hemipentahydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14004.0B
A14004.0I
A14004.30
A14004.36
A14004.0BEA
143
EUR
A14004.0B
A14004.0I
A14004.30
A14004.36
Copper (II) nitrate hemipentahydrate ≥98%
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Purity: 98%
CAS No.: 19004-19-4
Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O
Formula Weight: 232.59 (187.55anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 115°
Boiling Point: 170° dec.
Merck Reference: 14,2643
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149671
Fórmula:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Ponto de ebulição: 170 °C (decomposição) Ponto de Fusão: ∼115 °C Densidade: 2,32 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02253001 Número CAS: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 UN: 3085 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,2643 |