Print…
Copper(II) fluoride dihydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cupric fluoride dihydrate, Copper(II) fluoride hydrate
13076.18 13076.30
13076.18EA 53.1 EUR
13076.18 13076.30
Copper(II) fluoride dihydrate
Copper(II) fluoride dihydrate
CAS No.: 13454-88-1 Molecular Formula: CuF2.2H2O Formula Weight: 137.57 (101.54anhy) Physical Form: Powder Density: 2.934 Odour: Odourless Merck Reference: 14,2638 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010977
Flux in casting gray iron
Fórmula: CuF₂·2H₂O
Peso Molecular: 137.57 g/mol
Ponto de Fusão: >130 °C (decomposição)
Densidade: 2.934
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010977
Número CAS: 13454-88-1
EINECS: 232-147-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III