Print…
Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
23093.233EA 56.2 EUR
23093.233 23093.290
Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Cloreto de cobre (II) dihidratado
Fórmula: CuCl₂·2H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149674
Número CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 3.0 - 3.8
Insolubility in water Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 30 ppm
Ni (Nickel) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 40 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test