Print…
Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥96%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
23089.262EA 58.7 EUR
23089.262 23089.364
Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥96%, TECHNICAL
Cloreto de cobre (II) dihidratado
Fórmula: CuCl₂·2H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149674
Número CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Encomendar
Assay Min. 96 %