Print…
Cloreto de cobre (II) dihidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02733.0250 1.02733.1000
1.02733.0250EA 80.4 EUR
1.02733.0250 1.02733.1000
Cloreto de cobre (II) dihidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Cloreto de cobre (II) dihidratado
Fórmula: CuCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 170.48 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149674
Número CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Encomendar
Solubility 1150 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C
Molar Mass 170.48 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 2.54 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material