Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16064.0B
A16064.30
A16064.0BEA
112
EUR
A16064.0B
A16064.30
Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥99%
Cloreto de cobre (II) dihidratado
Purity: 99%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Formula Weight: 170.48 (134.45anhy)
Odour: Odourless
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Fórmula:
CuCl₂·2H₂O Densidade: 2,510 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149674 Número CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 14,2633 |