Cloreto de cobre (II) dihidratado 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
12458.22
12458.36
12458.A3
12458.22EA
44.4
EUR
12458.22
12458.36
12458.A3
Cloreto de cobre (II) dihidratado 99+% ACS
Cloreto de cobre (II) dihidratado
Purity: 99+%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Formula Weight: 170.48 (134.45anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.510
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Fórmula:
CuCl₂·2H₂O Peso Molecular: 170.48 g/mol Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição) Densidade: 2.510 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149674 Número CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 14,2633 |