Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
10698.06
10698.14
10698.22
10698.06EA
42.8
EUR
10698.06
10698.14
10698.22
Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Cloreto de cobre (II) dihidratado
Purity: 99.999%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 134.45(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.510
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Fórmula:
CuCl₂·2H₂O Peso Molecular: 170.48 g/mol Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição) Densidade: 2.510 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149674 Número CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 14,2633 |