Print…
Cloreto de cobre (II) dihidratado 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
315281000 315280025 315285000
ACRO315281000EA 34 EUR
ACRO315281000 ACRO315280025 ACRO315285000
Cloreto de cobre (II) dihidratado 99+% ACS
Cloreto de cobre (II) dihidratado
Fórmula: CuCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 170.48 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149674
Número CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Encomendar
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %