Print…
Cloreto de cobre (II) dihidratado 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
206345000 206340025
ACRO206345000EA 56.4 EUR
ACRO206345000 ACRO206340025
Cloreto de cobre (II) dihidratado 98%, puro
Cloreto de cobre (II) dihidratado
Fórmula: CuCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 170.48 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149674
Número CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Encomendar
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Complexometric ≥97.5 %