Print…
Sulfato de cério (IV) tetrahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
1.02274.0025EA 114 EUR
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
Sulfato de cério (IV) tetrahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Sulfato de cério (IV) tetrahidratado
Fórmula: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Ponto de Fusão: 180…200 °C
Densidade: 3,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149427
Número CAS: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02036
Encomendar
Solubility 38 g/l (50 °C)
Melting Point 180 - 200 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 404.30 g/mol
Bulk Density 650 - 850 kg/m3
Density 5.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)