Print…
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
A10142.0BEA 888 EUR
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥98%
Cerium(IV) sulphate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 95838-16-7 Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O Formula Weight: 332.24(anhy) Melting Point: 195° dec. Merck Reference: 14,1990 MDL No.: MFCD00149427
Fórmula: CeO₈S₂·H₂O
Ponto de Fusão: 195 °C (decomposição)
Densidade: 3,01
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149427
Número CAS: 95838-16-7
EINECS: 237-029-5
ADR: ,
Merck Index: 14,1990