Print…
Terbium trinitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
217212-10G 217212-2G
SIAL217212-10GEA 772 EUR
SIAL217212-10G SIAL217212-2G
Terbium trinitrate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Terbium trinitrate hexahydrate
Fórmula: N₃O₉Tb·6H₂O
Número MDL : MFCD00149868
Número CAS: 13451-19-9
EINECS: 233-138-7