Terbium trinitrate hexahydrate 99.99+% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
295790020
295790100
ACRO295790020EA
53.3
EUR
ACRO295790020
ACRO295790100
Terbium trinitrate hexahydrate 99.99+% (baseado em traços de metais)
Terbium trinitrate hexahydrate
Fórmula:
N₃O₉Tb·6H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149868 Número CAS: 13451-19-9 EINECS: 233-138-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White Granular powder |
Assay | ≥99.99 % (TREO base) |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.01 % |