Print…
Terbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Terbium(3+) nitrate hydrate (1:3:1)
acondicionado sob árgon
74103.06 74103.14
74103.06EA 99.6 EUR
74103.06 74103.14
Terbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Terbium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 94219-56-4 Molecular Formula: Tb(NO3)3.xH2O Formula Weight: 344.94(anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates, Packaged under argon Appearance: White Merck Reference: 14,9157 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011257
Fórmula: Tb(NO₃)₃·xH₂O
Peso Molecular: 344.94 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011257
Número CAS: 94219-56-4
EINECS: 233-138-7
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,9157