Print…
Trinitrato de Samário hexahidrato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
518247-25G 518247-5G
SIAL518247-25GEA 291 EUR
SIAL518247-25G SIAL518247-5G
Trinitrato de Samário hexahidrato, Sigma-Aldrich®
Trinitrato de Samário hexahidrato
Fórmula: N₃O₉Sm·6H₂O
Peso Molecular: 444.47 g/mol
Ponto de Fusão: 78
Densidade: 2.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149857
Número CAS: 13759-83-6
EINECS: 233-798-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III