Trinitrato de Samário hexahidrato ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
11224.06
11224.14
11224.22
11224.06EA
55
EUR
11224.06
11224.14
11224.22
Trinitrato de Samário hexahidrato ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Trinitrato de Samário hexahidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 13759-83-6
Molecular Formula: Sm(NO3)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 336.36(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.375
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
pH: ca. 3
Melting Point: 78-79°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149857
Fórmula:
N₃O₉Sm·6H₂O Peso Molecular: 444.47 g/mol Ponto de Fusão: 78…79 °C Densidade: 2.375 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149857 Número CAS: 13759-83-6 EINECS: 233-798-6 UN: 1477 ADR: 5.1 III |