Print…
Trinitrato de neodímio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Neodymium (III) nitrate hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
289175-100G 289175-25G
SIAL289175-100GEA 198 EUR
SIAL289175-100G SIAL289175-25G
Trinitrato de neodímio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Trinitrato de neodímio hexahidratado
Fórmula: N₃NdO₉·6H₂O
Peso Molecular: 438.35 g/mol
Ponto de Fusão: ∼74 °C
Densidade: 2.265 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149799
Número CAS: 16454-60-7
EINECS: 233-153-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III