Print…
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
331937-100G 331937-500G 331937-5G
SIAL331937-100GEA 274 EUR
SIAL331937-100G SIAL331937-500G SIAL331937-5G
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Lântanio (III) hexahidratado
Fórmula: La(NO₃)₃·6H₂O
Peso Molecular: 433.01 g/mol
Ponto de ebulição: 126
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Densidade: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149751
Número CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,05363