Print…
Holmium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
325732-10G 325732-50G
SIAL325732-10GEA 244 EUR
SIAL325732-10G SIAL325732-50G
Holmium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Holmium trinitrate pentahydrate
Fórmula: HoN₃O₉·5H₂O
Ponto de Fusão: 83,74…84.62 °C
Número MDL : MFCD00149737
Número CAS: 14483-18-2
EINECS: 233-438-8
UN: 1477
ADR: 5.1,III