Holmium trinitrate pentahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14588.09
14588.18
14588.09EA
127
EUR
14588.09
14588.18
Holmium trinitrate pentahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Holmium trinitrate pentahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14483-18-2
Molecular Formula: Ho(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 441.02 (350.94anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149737
Fórmula:
HoN₃O₉·5H₂O Ponto de Fusão: 83,74…84.62 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149737 Número CAS: 14483-18-2 EINECS: 233-438-8 UN: 1477 ADR: 5.1,III |