Print…
Erbium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
298166-100G 298166-25G
SIAL298166-100GEA 502 EUR
SIAL298166-100G SIAL298166-25G
Erbium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Erbium trinitrate pentahydrate
Fórmula: ErN₃O₉·5H₂O
Número MDL : MFCD00149691
Número CAS: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
UN: 1477
ADR: 5.1,III