Print…
Erbium trinitrate pentahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Erbium(III) nitrate hydrate, Erbium (III) nitrate pentahydrate
12920.14 12920.22
12920.14EA 134 EUR
12920.14 12920.22
Erbium trinitrate pentahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Erbium trinitrate pentahydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: Er(NO3)3.xH2O (x≈5) Formula Weight: 353.27(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 130° -4H2O UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00010988
Fórmula: ErN₃O₉·5H₂O
Peso Molecular: 443.35 g/mol
Ponto de Fusão: 130 °C (-4H₂O)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149691
Número CAS: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
UN: 1477
ADR: 5.1 III