Erbium trinitrate pentahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11306.14
11306.22
11306.14EA
244
EUR
11306.14
11306.22
Erbium trinitrate pentahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Erbium trinitrate pentahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 10031-51-3
Molecular Formula: Er(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 443.35 (353.27anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149691
Fórmula:
ErN₃O₉·5H₂O Ponto de Fusão: 130 °C (-4H₂O) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149691 Número CAS: 10031-51-3 EINECS: 233-436-7 UN: 1477 ADR: 5.1,III |