Print…
Erbium trinitrate pentahydrate 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Erbium(III) nitrate hydrate, Erbium (III) nitrate pentahydrate
315140250 315141000
ACRO315140250EA 92.9 EUR
ACRO315140250 ACRO315141000
Erbium trinitrate pentahydrate 99.9% (baseado em traços de metais)
Erbium trinitrate pentahydrate
Fórmula: ErN₃O₉·5H₂O
Peso Molecular: 443.35 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149691
Número CAS: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Assay 33 to 39 % (Er)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %