Print…
Trinitrato de cério hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202991-125G 202991-25G
SIAL202991-125GEA 1350 EUR
SIAL202991-125G SIAL202991-25G
Trinitrato de cério hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Trinitrato de cério hexahidratado
Fórmula: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Peso Molecular: 434.22 g/mol
Ponto de ebulição: 200
Ponto de Fusão: 39
Densidade: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149631
Número CAS: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1 II