Print…
Cerium(III) nitrate hydrate ≥99.998% (baseado em metais), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43181.22 43181.14
43181.22EA 600 EUR
43181.22 43181.14
Cerium(III) nitrate hydrate ≥99.998% (baseado em metais), REacton®
Cerium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.998% Molecular Formula: Ce(NO3)3.xH2O (x~6-7) Formula Weight: 326.13(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Acidic Merck Reference: 14,2000 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00010926
Fórmula: Ce(NO₃)₃·xH₂O
Peso Molecular: 326.13 g/mol (anhy)
Densidade: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010926
Número CAS: 10108-73-3
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,2000