Ytterbium(III) chloride hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11193.09
11193.18
11193.09EA
68.9
EUR
11193.09
11193.18
Ytterbium(III) chloride hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Ytterbium(III) chloride hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-87-1
Molecular Formula: YbCl3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Density: 2.58
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 150-155°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00149885
Fórmula:
Cl₃Yb·H₂O Peso Molecular: 297.41 g/mol Ponto de Fusão: 150…155 °C Densidade: 2.58 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149885 Número CAS: 19423-87-1 EINECS: 233-800-5 Merck Index: 14,10105 |