Print…
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
337927-10G 337927-50G
SIAL337927-10GEA 102 EUR
SIAL337927-10G SIAL337927-50G
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Yb·6H₂O
Ponto de Fusão: 154 °C
Densidade: 2,57 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149885
Número CAS: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5