Print…
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204870-10G 204870-50G
SIAL204870-10GEA 344 EUR
SIAL204870-10G SIAL204870-50G
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Yb·6H₂O
Peso Molecular: 387.49 g/mol
Ponto de Fusão: 154
Densidade: 2.57 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149885
Número CAS: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5