Print…
Samarium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
248800-10G 248800-50G
SIAL248800-10GEA 79.3 EUR
SIAL248800-10G SIAL248800-50G
Samarium trichloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Samarium trichloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Sm·6H₂O
Densidade: 2,383 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011235
Número CAS: 13465-55-9
EINECS: 233-797-0