Print…
Samarium trichloride, hidratado ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Samarium (III) chloride
11231.14 11231.22
11231.14EA 84.1 EUR
11231.14 11231.22
Samarium trichloride, hidratado ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Samarium trichloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10361-82-7 Molecular Formula: SmCl3.xH2O Formula Weight: 256.71(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011235
Fórmula: Cl₃Sm·xH₂O
Peso Molecular: 256.71 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 110 °C (-5H₂O)
Densidade: 4.27
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011235
Número CAS: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0
Merck Index: 14,8347