Print…
Tricloreto de Lutecio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
542075-1G 542075-5G
SIAL542075-1GEA 164 EUR
SIAL542075-1G SIAL542075-5G
Tricloreto de Lutecio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Tricloreto de Lutecio hexahidratado
Fórmula: Cl₃Lu·6H₂O
Peso Molecular: 389.42 g/mol
Número MDL : MFCD00011099
Número CAS: 15230-79-2
EINECS: 233-240-1