Print…
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203521-100G 203521-25G
SIAL203521-100GEA 452 EUR
SIAL203521-100G SIAL203521-25G
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado
Fórmula: LaCl₃·7H₂O
Peso Molecular: 371.37 g/mol
Ponto de ebulição: ∼860 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 96
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149756
Número CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5