Print…
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15575.0E A15575.22 A15575.36
A15575.0EEA 998 EUR
A15575.0E A15575.22 A15575.36
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ≥99%
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado
Purity: 99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Odour: Odourless Melting Point: 91° dec. MDL No.: MFCD00149756
Fórmula: LaCl₃·7H₂O
Peso Molecular: 371.37 g/mol
Ponto de ebulição: ∼860 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 91 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149756
Número CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5