Print…
Tricloreto de Holmio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
289213-25G 289213-5G
SIAL289213-25GEA 328 EUR
SIAL289213-25G SIAL289213-5G
Tricloreto de Holmio hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Tricloreto de Holmio hexahidratado
Fórmula: Cl₃Ho·6H₂O
Peso Molecular: 379.38 g/mol
Número MDL : MFCD00149739
Número CAS: 14914-84-2
EINECS: 233-387-1