Tricloreto de Holmio hexahidratado ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11277.14
11277.22
11277.14EA
165
EUR
11277.14
11277.22
Tricloreto de Holmio hexahidratado ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Tricloreto de Holmio hexahidratado
Purity: 99.9%
CAS No.: 14914-84-2
Molecular Formula: Cl3Ho.6H2O
Formula Weight: 379.38 (271.29anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00149739
Fórmula:
Cl₃Ho·6H₂O Peso Molecular: 379.38 g/mol Ponto de Fusão: 718 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00149739 Número CAS: 14914-84-2 EINECS: 233-387-1 Merck Index: 14,4727 |