Print…
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Gadolinium trichloride hexahydrate
G7532-5G G7532-25G
SIALG7532-5GEA 122 EUR
SIALG7532-5G SIALG7532-25G
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado
Fórmula: Cl₃Gd·6H₂O
Peso Molecular: 371.7 g/mol
Número MDL : MFCD00149732
Número CAS: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6